Tisk…
trans-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
447153-1G 447153-5G
SIAL447153-1GEA 1630 CZK
SIAL447153-1G SIAL447153-5G
trans-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 67 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,6772 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009386
CAS číslo: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II