Tisk…
trans-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
111260-10G 111260-1G 111260-5G
SIAL111260-10GEA 8580 CZK
SIAL111260-10G SIAL111260-1G SIAL111260-5G
trans-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 37 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,6431 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009384
CAS číslo: 646-04-8
EINECS: 211-461-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263