Tisk…
trans-2-Octene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
111236-10G 111236-5G
SIAL111236-10GEA 5970 CZK
SIAL111236-10G SIAL111236-5G
trans-2-Octene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octene
Vzorec: C₈H₁₆
Bod varu: 123 °C (1013 hPa)
Bod tání: –102 °C
Hustota: 0,7199 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009532
CAS číslo: 13389-42-9
EINECS: 236-463-2
UN: 1993
ADR: 3,II