Tisk…
trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
110892-10G 110892-1G
SIAL110892-10GEA 5600 CZK
SIAL110892-10G SIAL110892-1G
trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 68 °C (1013 hPa)
Bod tání: –133 °C
Hustota: 0,6785 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009473
CAS číslo: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 3295
ADR: 3,II