cis-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
143766-10G
143766-1G
SIAL143766-10GEA
7050
CZK
SIAL143766-10G
SIAL143766-1G
cis-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
cis-2-Pentene
Vzorec:
C₅H₁₀ Bod varu: 37 °C (1013 hPa) Hustota: 0,6556 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063978 CAS číslo: 627-20-3 EINECS: 210-988-7 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 12,07263 |