Tisk…
cis-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
538493-1G 538493-5G
SIAL538493-1GEA 1130 CZK
SIAL538493-1G SIAL538493-5G
cis-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
cis-2-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 67,8 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,6863 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066520
CAS číslo: 7688-21-3
EINECS: 231-697-1
UN: 3295
ADR: 3,II