Tisk…
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
O806-1L O806-25ML
SIALO806-1LEA 2250 CZK
SIALO806-1L SIALO806-25ML
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
1-Octadecene
Vzorec: C₁₈H₃₆
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009003
CAS číslo: 112-88-9
EINECS: 204-012-9