Tisk…
1-Hexen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
230545-100ML 230545-1L
SIAL230545-100MLEA 871 CZK
SIAL230545-100ML SIAL230545-1L
1-Hexen, Sigma-Aldrich®
1-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009505
CAS číslo: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II