Tisk…
1-Heptene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
262269-100ML 262269-25ML
SIAL262269-100MLEA 7340 CZK
SIAL262269-100ML SIAL262269-25ML
1-Heptene, Sigma-Aldrich®
1-Heptene
Vzorec: C₇H₁₄
Bod varu: 93 °C (1013 hPa)
Bod tání: –119 °C
Hustota: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009531
CAS číslo: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II