1-Dodecene 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dodec-1-ene
A14992.22
A14992.36
A14992.22EA
790
CZK
A14992.22
A14992.36
1-Dodecene 96%
1-Dodecene
Purity: 96%
CAS No.: 112-41-4
Molecular Formula: C12H24
Formula Weight: 168.32
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: -37°
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 1699848
MDL No.: MFCD00008961
Vzorec:
C₁₂H₂₄ MW: 168,32 g/mol Bod varu: 212…213 °C Bod tání: –37 °C Hustota: 0,758 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008961 CAS číslo: 112-41-4 EINECS: 203-968-4 |