Tisk…

1-Decene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

D1807-100ML D1807-1L
SIALD1807-100MLEA 945 CZK
SIALD1807-100ML SIALD1807-1L
1-Decene, Sigma-Aldrich®
1-Decene
Vzorec: C₁₀H₂₀
Bod varu: 181 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009577
CAS číslo: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR