Tisk…
cis-2-Butene-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
B86206-25G B86206-500G
SIALB86206-25GEA 904 CZK
SIALB86206-25G SIALB86206-500G
cis-2-Butene-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
cis-2-Butene-1,4-diol
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002924
CAS číslo: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390