cis-2-Butene-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19182.0B
A19182.30
A19182.0BEA
3610
CZK
A19182.0B
A19182.30
cis-2-Butene-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
cis-2-Butene-1,4-diol
Purity: 96%
CAS No.: 6117-80-2
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 131-132°/12mm
Beilstein Reference: 1679241
MDL No.: MFCD00002924
Vzorec:
C₄H₈O₂ Bod varu: 131…132 °C (12 mmHg) Bod tání: 6…8 °C Hustota: 1,070 Bod vzplanutí: 127 °C (260 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002924 CAS číslo: 6117-80-2 EINECS: 228-085-1 Merck Index: 12,02390 |