Tisk…
cis-2-Butene-1,4-diol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107725000 107720025 107721000
ACRO107725000EA 2740 CZK
ACRO107725000 ACRO107720025 ACRO107721000
cis-2-Butene-1,4-diol 97%
cis-2-Butene-1,4-diol
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 235 °C (760 mmHg)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002924
CAS číslo: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (cis-isomer)
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g