trans-4-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(E)-Hex-4-en-1-ol, trans-Hex-4-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
237604-25G
237604-5G
SIAL237604-25GEA
24580
CZK
SIAL237604-25G
SIAL237604-5G
trans-4-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-4-Hexen-1-ol
Vzorec:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Bod varu: 157…159 °C (1013 hPa) Hustota: 0,851 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009713 CAS číslo: 928-92-7 EINECS: 213-188-6 |