Tisk…
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
224715-25G 224715-5G
SIAL224715-25GEA 6240 CZK
SIAL224715-25G SIAL224715-5G
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 155…156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1,515 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002960
CAS číslo: 928-97-2
EINECS: 213-193-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04737