Tisk…
trans-3-Hexen-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: trans-Hex-3-en-1-ol
L10541.06 L10541.14
L10541.06EA 2060 CZK
L10541.06 L10541.14
trans-3-Hexen-1-ol ≥97%
trans-3-Hexen-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-97-2 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4390 Odour: Pleasant Boiling Point: 60-61°/12mm Beilstein Reference: 1719713 Merck Reference: 14,4700 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002960
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100.16
Bod varu: 60…61 °C (12 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1.515
Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002960
CAS číslo: 928-97-2
EINECS: 213-193-3
UN: 1987
ADR: 3 III
Merck Index: 12,04737