Tisk…

trans-2-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

424447-25ML 424447-5ML
SIAL424447-25MLEA 10670 CZK
SIAL424447-25ML SIAL424447-5ML
trans-2-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Penten-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 136 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,847 g/cm³ (25 °C)
CAS číslo: 1576-96-1
EINECS: 216-416-2
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR