Tisk…
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
132667-100G 132667-25G
SIAL132667-100GEA 2690 CZK
SIAL132667-100G SIAL132667-25G
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 158 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65…67 °C
Hustota: 0,8459 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002927
CAS číslo: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN: 1987
ADR: 3,III