Tisk…
trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13272.14 A13272.22 A13272.36
A13272.14EA 1410 CZK
A13272.14 A13272.22 A13272.36
trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
trans-2-Hexen-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-95-0 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Pleasant Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1719709 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002927
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 158…160 °C
Bod tání: 65…67 °C
Hustota: 0,843
Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002927
CAS číslo: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN: 1987
ADR: 3,III