Tisk…
cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19266.06 A19266.14
A19266.06EA 1270 CZK
A19266.06 A19266.14
cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
cis-4-Hexen-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-91-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 158° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00148974
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 158 °C
Hustota: 0,857
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148974
CAS číslo: 928-91-6
EINECS: 213-187-0
UN: 1987
ADR: 3,III