Tisk…
cis-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256323-100G-K W256323-1KG-K W256323-4KG-K
SIALW256323-100G-KEA 5180 CZK
SIALW256323-100G-K SIALW256323-1KG-K SIALW256323-4KG-K
cis-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-3-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063217
CAS číslo: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719