Tisk…
cis-3-Hexen-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: cis-Hex-3-en-1-ol
120770100 120770500
ACRO120770100EA 1730 CZK
ACRO120770100 ACRO120770500
cis-3-Hexen-1-ol 98%
cis-3-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 156…157 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,848 g/cm³
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063217
CAS číslo: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.853 g/ml
GC ≥97.5 %