Tisk…
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13733.09 A13733.18
A13733.09EA 1400 CZK
A13733.09 A13733.18
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 831-61-8 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 2116014
Vzorec: C₉H₁₀O₅
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016430
CAS číslo: 831-61-8
EINECS: 212-608-5