Tisk…

5-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol

M-Clarity™ quality level = MQ100

230324-25G 230324-5G
SIAL230324-25GEA 4990 CZK
SIAL230324-25G SIAL230324-5G
5-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100.16
Bod varu: 152…155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002981
CAS číslo: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR