5-Hexen-1-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
A15766.06
A15766.14
A15766.06EA
2480
CZK
A15766.06
A15766.14
5-Hexen-1-ol ≥98%
5-Hexen-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 821-41-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Characteristic
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₂O Bod varu: 152…155 °C Bod tání: < –20 °C Hustota: 0,842 Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002981 CAS číslo: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 2924 ADR: 3,III |