Tisk…
5-Hexen-1-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
213040050 213040250 213041000
ACRO213040050EA 2920 CZK
ACRO213040050 ACRO213040250 ACRO213041000
5-Hexen-1-ol 99%
5-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100.16
Bod varu: 152…155 °C (760 mmHg)
Bod tání: -20
Hustota: 0.8725 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002981
CAS číslo: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %