Tisk…
4-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
111279-10G 111279-1G 111279-50G
SIAL111279-10GEA 3690 CZK
SIAL111279-10G SIAL111279-1G SIAL111279-50G
4-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Penten-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86.13
Bod varu: 137
Hustota: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002975
CAS číslo: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3 III