Tisk…
4-Penten-1-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
150010100 150010500
ACRO150010100EA 3350 CZK
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Penten-1-ol 99%
4-Penten-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86.13
Bod varu: 137
Hustota: 0.834 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002975
CAS číslo: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %