Tisk…
3-Buten-1-ol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
295750250 295751000 295755000
ACRO295750250EA 4340 CZK
ACRO295750250 ACRO295751000 ACRO295755000
3-Buten-1-ol 98+%
3-Buten-1-ol
Vzorec: C₄H₈O
MDL Number: MFCD00002959
CAS číslo: 627-27-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %