Tisk…

Alylalkohol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol

M-Clarity™ quality level = MQ200

240532-100ML 240532-5ML 240532-500ML
SIAL240532-100MLEA 960 CZK
SIAL240532-100ML SIAL240532-5ML SIAL240532-500ML
Alylalkohol, Sigma-Aldrich®
Alylalkohol
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 97 °C (1013 hPa)
Bod tání: –129 °C
Hustota: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002920
CAS číslo: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,00283

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR