Tisk…
Alylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 1660 CZK
8.00974.0100 8.00974.1000
Alylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Alylalkohol
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 97 °C (1013 hPa)
Bod tání: –129 °C
Hustota: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002920
CAS číslo: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,00283