Alylalkohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
A15026.AP
A15026.AE
A15026.AU
A15026.APEA
2070
CZK
A15026.AP
A15026.AE
A15026.AU
Alylalkohol ≥98%
Alylalkohol
Purity: 98+%
CAS No.: 107-18-6
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Pungent
Melting Point: -129°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 605307
Merck Reference: 14,286
UN No.: 1098
MDL No.: MFCD00002920
Vzorec:
C₃H₆O MW: 58,08 g/mol Bod varu: 95…97 °C Bod tání: –129 °C Hustota: 0,852 Bod vzplanutí: 22 °C (71 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002920 CAS číslo: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,286 |