Tisk…
10-Undecen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
U2008-100G U2008-25G
SIALU2008-100GEA 4420 CZK
SIALU2008-100G SIALU2008-25G
10-Undecen-1-ol, Sigma-Aldrich®
10-Undecen-1-ol
Vzorec: C₁₁H₂₂O
MW: 170.3
Bod varu: 75…80 °C (0.05 mmHg)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 0.86 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004750
CAS číslo: 112-43-6
EINECS: 203-971-0