10-Undecen-1-ol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14002.14
A14002.22
A14002.36
A14002.14EA
1110
CZK
A14002.14
A14002.22
A14002.36
10-Undecen-1-ol ≥99%
10-Undecen-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 112-43-6
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -3°
Boiling Point: 132-133°/15mm
Beilstein Reference: 1753225
MDL No.: MFCD00004750
Vzorec:
C₁₁H₂₂O Bod varu: 132…133 °C (15 mmHg) Bod tání: –3 °C Hustota: 0,848 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004750 CAS číslo: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |