10-Undecen-1-ol 98+% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
388990250
388991000
ACRO388990250EA
1270
CZK
ACRO388990250
ACRO388991000
10-Undecen-1-ol 98+% stabilised
10-Undecen-1-ol
Vzorec:
C₁₁H₂₂O MW: 170.3 Bod varu: 245…248 °C (760 mmHg) Bod tání: –3 °C Hustota: 0.846 g/cm³ Bod vzplanutí: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004750 CAS číslo: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Stabilizer | Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic) |