Tisk…
Citraconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
125318-100G 125318-25G 125318-500G
SIAL125318-100GEA 2950 CZK
SIAL125318-100G SIAL125318-25G SIAL125318-500G
Citraconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Citraconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7…8 °C
Hustota: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005522
CAS číslo: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III