Citraconic anhydride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methylfuran-2,5-dione
L05238.14
L05238.22
L05238.36
L05238.14EA
930
CZK
L05238.14
L05238.22
L05238.36
Citraconic anhydride ≥98%
Citraconic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 616-02-4
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4710
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 1835
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005522
Vzorec:
C₅H₄O₃ MW: 112,08 g/mol Bod varu: 213…214 °C Bod tání: 7…8 °C Hustota: 1,243 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005522 CAS číslo: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |