Tisk…
Citraconic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
154791000 154792500 154790010 154790250
ACRO154791000EA 1820 CZK
ACRO154791000 ACRO154792500 ACRO154790010 ACRO154790250
Citraconic anhydride 98%
Citraconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Bod varu: 213 °C (760 mmHg)
Bod tání: 6…7 °C
Hustota: 1,245 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005522
CAS číslo: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure