Anhydrid kyseliny maleinové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
M188-1KG-A
M188-25G-A
M188-25KG-A
M188-5KG-A
SIALM188-1KG-AEA
3200
CZK
SIALM188-1KG-A
SIALM188-25G-A
SIALM188-25KG-A
SIALM188-5KG-A
Anhydrid kyseliny maleinové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny maleinové
Vzorec:
C₄H₂O₃ Bod varu: 200 °C (1013 hPa) Bod tání: 51…53 °C Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005518 CAS číslo: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 13,05727 |