Tisk…
Anhydrid kyseliny maleinové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
63200-100G-F 63200-500G-F
SIAL63200-100G-FEA 1330 CZK
SIAL63200-100G-F SIAL63200-500G-F
Anhydrid kyseliny maleinové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny maleinové
Vzorec: C₄H₂O₃
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…53 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005518
CAS číslo: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM