Anhydrid kyseliny maleinové for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00408.0100
8.00408.0500
8.00408.1000
8.00408.5000
8.00408.0100EA
858
CZK
8.00408.0100
8.00408.0500
8.00408.1000
8.00408.5000
Anhydrid kyseliny maleinové for synthesis, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny maleinové
Vzorec:
C₄H₂O₃ Bod varu: 200 °C (1013 hPa) Bod tání: 51…53 °C Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005518 CAS číslo: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 13,05727 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble,(decomposition) |
Melting Point | 51 - 53 °C |
Molar Mass | 98.06 g/mol |
Bulk Density | 700 - 800 kg/m3 |
Boiling Point | 202 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.8 hPa (52.9 °C) |
Flash Point | 103 °C |
Explosion Limit | 1.4 - 7.1 %(V) |
Density | 1.32 g/cm3 (55 °C) |
pH | 0.8 (550 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis |
Ignition Point | 475 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |