Tisk…

Anhydrid kyseliny maleinové ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

A12178.0B A12178.0I A12178.30
A12178.0BEA 1050 CZK
A12178.0B A12178.0I A12178.30
Anhydrid kyseliny maleinové ≥98%
Anhydrid kyseliny maleinové

Purity: 98+% CAS No.: 108-31-6 Molecular Formula: C4H2O3 Formula Weight: 98.06 Flash Point: 103°(217°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 202° Beilstein Reference: 106909 Merck Reference: 14,5704 UN No.: 2215 MDL No.: MFCD00005518

Vzorec: C₄H₂O₃
Bod varu: 202 °C
Bod tání: 52…56 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005518
CAS číslo: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR