1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with potassium hydroxide 0,1%
L12501.09
L12501.18
L12501.09EA
1530
CZK
L12501.09
L12501.18
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98% stabilizovaný
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
Stabilized 0.1% potassium hydroxide
Purity: 98%
CAS No.: 764-99-8
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -21°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1752316
MDL No.: MFCD00054610
Vzorec:
H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂ Bod varu: 198…199 °C Bod tání: –21 °C Hustota: 0,968 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054610 CAS číslo: 764-99-8 EINECS: 212-133-3 |