Allyl isothiocyanate ≥94% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L02901.06
L02901.18
L02901.30
L02901.06EA
1040
CZK
L02901.06
L02901.18
L02901.30
Allyl isothiocyanate ≥94% stabilizovaný
Allyl isothiocyanate
Stabilized
Purity: 94%
CAS No.: 57-06-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2NCS
Formula Weight: 99.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5300
Odour: Pungent
Melting Point: -80°
Boiling Point: 149-151°
Beilstein Reference: 773748
Merck Reference: 14,295
UN No.: 1545
MDL No.: MFCD00004822
Vzorec:
C₄H₅NS Bod varu: 149…151 °C Bod tání: –80 °C Hustota: 1,013 Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004822 CAS číslo: 57-06-7 EINECS: 200-309-2 UN: 1545 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,295 |