Iodoethylene tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12656.03
L12656.06
L12656.03EA
3810
CZK
L12656.03
L12656.06
Iodoethylene tech. 85%, technická kvalita
Iodoethylene
Purity: 85%
CAS No.: 593-66-8
Molecular Formula: H2C=CHI
Formula Weight: 153.95
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00039404
Vzorec:
C₂H₃I Bod varu: 55…56 °C Hustota: 2,080 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039404 CAS číslo: 593-66-8 EINECS: 209-801-1 |