Tisk…
Kyselina fumarová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
47910-1KG 47910-100G
SIAL47910-1KGEA 1460 CZK
SIAL47910-1KG SIAL47910-100G
Kyselina fumarová, Sigma-Aldrich®
Kyselina fumarová
Vzorec: C₄H₄O₄
MW: 116.07
Bod varu: 356
Bod tání: 287
Hustota: 1.625
Bod vzplanutí: 273
MDL Number: MFCD00002700
CAS číslo: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308