Tisk…
Kyselina fumarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500
8.00269.0100EA 571 CZK
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500
Kyselina fumarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina fumarová
Vzorec: C₄H₄O₄
MW: 116.07
Bod varu: 356
Bod tání: 287
Hustota: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 273
MDL Number: MFCD00002700
CAS číslo: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 4.9 g/l (20 °C)
Melting Point 287 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (4.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C