Kyselina fumarová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
AB116886.0500
A10976.0CEA
6490
CZK
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
ABCRAB116886.0500
Kyselina fumarová ≥99%
Kyselina fumarová
Purity: 99%
CAS No.: 110-17-8
Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H
Formula Weight: 116.07
Flash Point: 273°(523°F)
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: ca 299° subl.
Beilstein Reference: 605763
Merck Reference: 14,4287
MDL No.: MFCD00002700
Vzorec:
C₄H₄O₄ MW: 116.07 Bod varu: 356 Bod tání: ∼ 299 °C (subl.) Hustota: 1.625 Bod vzplanutí: 273 °C (523 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002700 CAS číslo: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Merck Index: 13,04308 |