Tisk…
Kyselina fumarová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 1430 CZK
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Kyselina fumarová 99+%
Kyselina fumarová
Vzorec: C₄H₄O₄
Bod varu: 356 °C (1013 hPa)
Bod tání: 295…300 °C (subl.)
Hustota: 1,62 g/cm³
Bod vzplanutí: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002700
CAS číslo: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)